Learn More
Barium Sulfate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Codice prodotto. 15672600 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Codice prodotto. 15672600
Marca: Honeywell Research Chemicals 243353100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-43-7
Formula molecolare BaO4S
Molecular Weight (g/mol) 233.38
Numero MDL MFCD00003455
InChI Key TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Sulfate
Punto di fusione 1580°C
Colore White
Quantità 100 g
Formula lineare BaSO4
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name barium(2+) sulfate
Peso formulazione 233.39g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 4.4g/cm3