Learn More
Barium sulfate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 97.5-100.5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15621050 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
25kg
Codice prodotto. 15621050
Marca: Honeywell-Fluka 114321KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 97.5-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-43-7
Formula molecolare BaO4S
Molecular Weight (g/mol) 233.38
Numero MDL MFCD00003455
InChI Key TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
IUPAC Name barium(2+);sulfate
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Sulfate
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Quantità 1 kg
Formula lineare BaSO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 233.39g/mol
Percent Purity 97.5 to 100.5%
Grado puriss.