Learn More
Barium Sulfate, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15587884 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 15587884
Marca: Avantor J.T.Baker 104101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Specifications
Materiale o nome chimico Barium Sulfate
CAS 7727-43-7
Quantità 500 g
Formula molecolare BaO4S
Numero MDL MFCD00003455
Sinonimo barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
InChI Key TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name barium(2+);sulfate
Molecular Weight (g/mol) 233.38
PubChem CID 24414
Peso formulazione 233.39
Grado Multi-Compendial/USP
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 4.50kg