Learn More
Barium Sulfate, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15577884 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15577884 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15577884 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 104001
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Sulfate
CAS 7727-43-7
Quantità 500 g
Formula molecolare BaO4S
Numero MDL MFCD00003455
Sinonimo barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
InChI Key TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name barium(2+);sulfate
Molecular Weight (g/mol) 233.38
PubChem CID 24414
Peso formulazione 233.39
Grado USP
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 4.50kg