Learn More
Barium tartrate, 98%
Codice prodotto. 11424157
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11424157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19604.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5908-81-6 | C4H4BaO6 | 285.397 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5908-81-6
Formula molecolare C4H4BaO6
Molecular Weight (g/mol) 285.397
Numero MDL MFCD00054437
InChI Key HQYOWPDUMCBSLQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium tartrate, barium 2+ tartrate, acmc-20alqr, barium 2+ ion tartrate, barium 2+ ; 2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 6453753
IUPAC Name barium(2+);2,3-dihydroxybutanedioate
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium tartrate
Quantità 50 g
Numero UN UN1564
Beilstein 6120238
Informazioni di solubilità Very slightly soluble in water
Peso formulazione 285.41
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Densità 2.98