Learn More
Barium thiosulfate, 98%
Codice prodotto. 11407197
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11407197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14981.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 35112-53-9 | BaO3S2 | 249.444 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35112-53-9
Formula molecolare BaO3S2
Molecular Weight (g/mol) 249.444
Numero MDL MFCD00040661
InChI Key ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
PubChem CID 169663
IUPAC Name barium(2+);dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium thiosulfate
Quantità 25 g
Formula lineare BaS2O3
Numero UN UN1564
Peso formulazione 249.46
Percent Purity 98%
Densità 3.45