Learn More
Barium thiosulfate, pure, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15229856 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15229856
Marca: Thermo Scientific Acros 453811000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 35112-53-9
Formula molecolare BaO3S2
Molecular Weight (g/mol) 249.46
InChI Key ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
PubChem CID 169663
IUPAC Name barium(2+);dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium thiosulfate
Quantità 100 g
Formula lineare BaS2O3
Indice di Merck 15,995
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 249.46
Percent Purity 97.5 to 102.5%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium thiosulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/