Learn More
Barium thiosulfate, pure, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium thiosulfate |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | BaS2O3 |
| Indice di Merck | 15,995 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Peso formulazione | 249.46 |
| Percent Purity | 97.5 to 102.5% |
| Grado | Pure |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Barium thiosulfate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/