Learn More
Barium titanium oxide, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. p-7059656
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15492137
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045083.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12047-27-7
Formula molecolare BaO3Ti
Molecular Weight (g/mol) 233.19
Numero MDL MFCD00003447
InChI Key WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Barium titanate
IUPAC Name barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium titanium oxide
Punto di fusione 1620°C
Forma fisica Pieces
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,1000
Peso formulazione 233.19
Percent Purity 99.95%