Learn More
Barium titanium oxide, polymeric precursor, (Oxide ^= 35 wt%)
Codice prodotto. p-7050936
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11394727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039755.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used in piezoelectric devices | CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Barium titanium oxide is used in piezoelectric devices. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12047-27-7
Formula molecolare BaO3Ti
Molecular Weight (g/mol) 233.19
Numero MDL MFCD00003447
InChI Key WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium titanium oxide
Nota nome Polymeric precursor
Forma fisica Viscous Liquid
Quantità 2 g
Numero UN UN1993
Informazioni di solubilità Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈35 wt%