Learn More
Barium zirconium oxide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Barium zirconium oxide is involved in the preparation of its nano powder, which finds application in the gas sensing performance of thick films especially with ammonia gas. Copper(II) oxide doping with yttrium-doped barium zirconate is used as an electrolyte in solid oxide fuel cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium zirconium oxide |
| Punto di fusione | 2500°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 250 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% (Metal basis) |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 276.53 |
| Odore | Odorless |
| Aspetto | Off-white powder |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Barium zirconium oxide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Barium zirconate