Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Optional Accessories
Codice prodotto. 11486348 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Remote Dispenser
Tensione:
0/1 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11486348
Marca: Thermo Scientific™ D8952
Optimize your ultrapure water purification system with Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Optional Accessories, including a remote dispenser.
Optimize your ultrapure water purification system with Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Optional Accessories. Increase flexibility in your lab with the remote dispenser, which delivers water up to 8' (2.4m) from the system and ships with a mounting bracket. Gain protection with the low pressure pump protector which alerts the E-Pure of an inadequate feed water condition in a pressurized feed line. The low water level pump protector alerts the system of an inadequate feed water condition when fed from a reservoir.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Barnstead E-Pure
Tipo Remote Dispenser
Tensione 0/1 V
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis