Learn More
Thermo Scientific™ Sistema di purificazione dell'acqua Barnstead™ GenPure™ Pro
Codice prodotto. 11377041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Modello:
GenPure Pro
GenPure Pro UF
GenPure Pro UV
GenPure Pro UV TOC
GenPure Pro UV/UF
GenPure Pro UV/UF TOC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11377041
Marca: Thermo Scientific™ 50131954
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sistema di purificazione dell'acqua compatto e flessibile Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro per la produzione di acqua ultrapura di tipo 1 con risparmio di spazio.
Sistema di purificazione dell'acqua compatto e flessibile Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro per la produzione di acqua ultrapura di tipo 1 con risparmio di spazio. Adatto per le applicazioni di laboratorio più complesse, questo sistema fornisce acqua a 18.2 megohm-cm con una qualità costante. L'erogatore, che raggiunge fino a 24 in. (60 cm) dall'unità, garantisce maggiore flessibilità. Può essere usato su un banco di laboratorio o montato a parete. Il controllo integrato dell'acqua di alimentazione consente di ottimizzare la durata della cartuccia. La sostituzione delle cartucce richiede pochi secondi grazie agli innesti rapidi Aquastop.
Dispensing for a variety of tasks
  • New flexible dispenser offers a radius of 24 inches (60cm) from the system for filling larger vessels or glassware washing
Leak Detection
  • Internal leaks can be detected and an error displayed
Integrated feed water monitoring
  • An additional measuring cell monitors feed water conductivity. Any exceeding of the limiting value is immediately displayed to maximize cartridge life.
Online TOC measurement with UV intensity monitoring
  • Real-time TOC monitoring for continual measurement of organic substances present in the water
  • Continuous monitoring of UV intensity removes the risk of false TOC values due to diminished UV intensity
  • Fault message alerts user when the UV lamp intensity is no longer sufficient for accurate TOC measurements
UV Photo-oxidation 185/254nm
  • High performance UV assembly reliably reduces the content of microorganisms and their metabolites
  • UV oxidation also reduces organic compounds in the water to ultra-low levels
Ready-to-use
  • Feed water pressure switch, wall bracket, UV lamp, ultrapure cartridge, sterile filter, all included in one part number
  • Leak detection standard and will alert user to leaks
Measurement of conductivity/resistivity
  • Conductivity cells are carefully calibrated prior to each measurement via built-in reference resistance with cell constants at 0.01 cm-1
  • Temperature measurements are made by a platinum chip sensor with ±0.1°C accuracy
Quick-connect cartridge replacement
  • Aquastop quick-connect capability enables cartridge replacement within seconds even mid-operation
Exact dosing
  • High precision POM draw-off valve for dispensing with sterile filter
  • Electronic dosing for fully automatic volume control of 0.01-65.0L with <2% accuracy
GLP-compliant documentation
  • Real-time clock and code-protected operating system prevents unauthorized changes to system settings
  • RS-232 interface with adjustable send interval for safe data transfer of all measured data, faults, date and time to a PC computer or log printer
  • Digital microprocessor control automatically monitors and stores faults from the last four weeks
  • USP-compliant conductivity measurement with temperature compensation can be switched on or off
Tilting Control Panels for Easy Viewing
  • Ergonomically designed controller tilts for ease-of-use and better visibility
  • Illuminated four-line alpha-numeric display
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Conducibilità 0.055µS/cm
Contenuto batterico <0.1 CFU/mL
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL
Feedwater Connector 3/4 in. NPT
Controllo dell'acqua di alimentazione Integrated
Portata Up to 2 L/min.
Tipo di acqua prodotto Type 1
Resistività 18.2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Yes
Carbonio organico totale 5 to 10 ppb
Tipo Water Purification System
Include Ultrafiltration membrane
Modello GenPure Pro UF
Pressione di esercizio 2 to 6 bar
Particelle > 0,2 µM/mL <1
Consumo energetico 0.1 kW
Temperature Range (Metric) 2°C to 35°C
Larghezza (sistema imperiale) 13 in.
Larghezza (sistema metrico) 330 mm
Altezza (sistema imperiale) 24.2 in.
Altezza (sistema metrico) 615 mm
Profondità (sistema imperiale) 18.6 in.
Profondità (sistema metrico) 472 mm
Requisiti elettrici 90/240 V 50/60 Hz
Tensione 90/240 V
Frequenza 50/60 Hz