Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ Accessories
Codice prodotto. 12760696 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Organic Removal Cartridge
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12760696
Marca: Thermo Scientific™ D440265
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Select from an array of Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ Accessories for your Mega-Pure™ Glass Still, including storage bottles and deionization cartridges.
Select from an array of Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ Accessories for your Mega-Pure Glass Still. Accessories include dual solenoid, deionization cartridges, storage solutions, single cartridge deionizer, dual cartridge deionizer, deionizer accessories and cartridges, storage bottles and automatic collection system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Organic Removal Cartridge
Da utilizzare con (apparecchiatura) D2 (organic and chlorine removal)
Tipo Cartridge, Organic Removal