Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ ACS
Codice prodotto. 12714846 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Automatic Collection System
Wall-mount Bracket
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Automatic Collection System
Mega-Pure Glass Still
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12714846
Marca: Thermo Scientific™ B440704
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Control the operation of your Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ Glass Still with this automatic collection system, which collects up to 45L of water.
Control the operation of your glass still with the Thermo Scientific™ Barnstead™ MegaPure™ ACS (Automatic Collection System), which collects up to 45L of water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mega-Pure Glass Still
Tipo Automatic Collection System
Dimensioni (L x P x A) 16 x 16 x 38 in. (41 x 41 x 97 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41 cm
Larghezza (sistema imperiale) 16 in.
Larghezza (sistema metrico) 41 cm
Altezza (sistema imperiale) 38 in.
Altezza (sistema metrico) 97 cm