Learn More
Thermo Scientific™ Sistema di purificazione dell'acqua Barnstead™ Smart2Pure™
Sistema di purificazione dell'acqua completo Thermo Scientific™ Barnstead Smart™2Pure™ per convertire l'acqua di rubinetto in acqua di tipo ASTM 1.
Marca:  Thermo Scientific™ 50129870
Dettagli aggiuntivi : Peso : 22.30000kg
Codice prodotto. 11317021
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Sistema di purificazione dell'acqua completo Thermo Scientific™ Barnstead Smart™2Pure™ per convertire l'acqua di rubinetto in acqua di tipo ASTM 1 e di tipo 2. Questo sistema completo produce 3 o 6 litri di acqua ultra pura ogni ora. Smart2Pure 3 e 6 dispongono di un serbatoio integrato da 6l per conservare l'acqua di tipo 2, mentre Smart2Pure 12 offre la possibilità di scegliere tra un serbatoio da 30 o 60l per capacità di conservazione personalizzabile. L'erogazione è facile e la velocità può essere variata per il migliore controllo del flusso. Il display può essere inclinato per una lettura ottimale. Il sistema può essere installato su un piano d'appoggio o a parete.
Lasting economy:
  • Water purification progresses through independent cartridges with Aquastop quick connects for fast replacement.
  • Module 1 offers a combination of pretreatment and the reverse osmosis membrane.
  • Module 2 includes a polishing cartridge that contains high-quality ultrapure resin for consistent purity and long cartridge life.
Easy-to-operate:
  • Dispensing is easy and features variable speed to control flow.
  • The display can be tilted for optimal reading.
  • Optional UV bulb and UF ultrafilter are available to customize ultrapure water.
Smart integrated 6L reservoir for the Smart2Pure 3 and 6:
  • Constructed with pigment-free materials
  • Conical bottom outlet for complete draining and efficient cleaning and disinfection
Smart2Pure 12 offers reservoir options, either 30 or 60L:
  • Large opening allows easy and effective cleaning by hand.
  • Sterile venting filter/reservoir overflow protects against contamination by microorganisms.
  • Optional CO2 absorber prevents TOC value increases from drawn-in CO2.
  • Polyethylene reservoir is opaque to light.
  • Recirculation pump protects the high purity water from bacterial growth during standstills and maintains the low conductivity value.
  • Wall-mount is optional for simple space-savings.
  • Conical bottom outlet allows for complete draining and efficient cleaning and disinfection. 
Optional Hand Dispenser:
  • Gain increased flexibility by adding a hand dispenser with 3m cord (Part #50138221)
Specifica
Specifica
99%
<0.01 CFU/mL
3/4 in. NPT
Tap
Type 1 and 2
Type 1: 18.2 Mohm.cm at 25°C; Type 2: 10 to 15 Mohm.cm at 25°C
1 to 5 ppb
1 to 6 bar
Smart2Pure 3 UF
<1
0.06 kW
305 mm
400 mm
100/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz
Type 1: 0.055μS/cm, Type 2: 0.067 to 0.1μS/cm
0.005 EU/mL
No
1 L/min.
No
No
Water Purification System
Internal 6L tank with vent filter, RO/pretreatment cartridge,ultrapure polisher cartridge, sterile 0.2μm filter,pressure regulator and UF filter.
1 to 6 bar
3 L/hr. at 10°C
3 L/hr.
545 mm
22 kg
100/240 V
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Servizi
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.