Learn More
Thermo Scientific™ Sistema di purificazione dell'acqua Barnstead™ Smart2Pure™
Artikelnummer. 11327021 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Modello:
Smart2Pure 12 Standard
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 UV/UF
Smart2Pure 3 Standard
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 UV/UF
Smart2Pure 6 Standard
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 UV/UF
Portata RO:
12 L/hr.
12 l/ora
3 L/hr.
3 l/ora
6 L/hr.
6 l/ora
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11327021
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 50129872
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sistema di purificazione dell'acqua completo Thermo Scientific™ Barnstead Smart™2Pure™ per convertire l'acqua di rubinetto in acqua di tipo ASTM 1.
Sistema di purificazione dell'acqua completo Thermo Scientific™ Barnstead Smart™2Pure™ per convertire l'acqua di rubinetto in acqua di tipo ASTM 1 e di tipo 2. Questo sistema completo produce 3 o 6 litri di acqua ultra pura ogni ora. Smart2Pure 3 e 6 dispongono di un serbatoio integrato da 6l per conservare l'acqua di tipo 2, mentre Smart2Pure 12 offre la possibilità di scegliere tra un serbatoio da 30 o 60l per capacità di conservazione personalizzabile. L'erogazione è facile e la velocità può essere variata per il migliore controllo del flusso. Il display può essere inclinato per una lettura ottimale. Il sistema può essere installato su un piano d'appoggio o a parete.
Lasting Economy:
  • Water purification progresses through independent cartridges with Aquastop quick connects for fast replacement.
  • Module 1 offers a combination of pretreatment and the reverse osmosis membrane.
  • Module 2 includes a polishing cartridge that contains high-quality, ultrapure resin for consistent purity and long cartridge life.
Easy-to-Operate:
  • Dispensing is easy and features variable speed to control flow.
  • The display can be tilted for optimal reading.
  • Optional UV bulb and UF ultrafilter are available to customize ultrapure water.
Smart Integrated 6L Reservoir for the Smart2Pure 3 and 6:
  • Constructed with pigment-free materials.
  • Conical bottom outlet for complete draining and efficient cleaning and disinfection.
Smart2Pure 12 Offers Reservoir Options (30L or 60L):
  • Large opening allows easy and effective cleaning by hand.
  • Sterile venting filter/reservoir overflow protects against contamination by microorganisms.
  • Optional CO2 absorber prevents TOC value increases from drawn-in CO2.
  • Polyethylene reservoir is opaque to light.
  • Recirculation pump protects the high purity water from bacterial growth during standstills and maintains the low conductivity value.
  • Wall-mount is optional for simple space-saving.
  • Conical bottom outlet allows for complete draining and efficient cleaning and disinfection. 
Optional Hand Dispenser:
  • Gain increased flexibility by adding a hand dispenser with 3m cord (Part #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ritenzione batterica 99%
Conducibilità Type 1: 0.055μS/cm
Contenuto batterico <0.01 CFU/mL
Concentrazione di endotossine 0.005 EU/mL
Feedwater Connector 3/4 in. NPT
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Tap
Portata 0.6 L/min.
Tipo di acqua prodotto Type 1
Erogatore a distanza No
Resistività Type 1: 18.2 Mohm.cm at 25°C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbonio organico totale 1 to 5 ppb
Tipo Water Purification System
Pressione acqua di alimentazione 1 to 6 bar
Include Internal 6L tank with vent filter, RO/pretreatment cartridge,ultrapure polisher cartridge, sterile 0.2μm filter,pressure regulator and UV lamp.
Modello Smart2Pure 3 UV
Pressione di esercizio 1 to 6 bar
Particelle > 0,2 µM/mL <1
Prestazioni di permeazione 3 L/hr. at 10°C
Consumo energetico 0.06 kW
Portata RO 3 L/hr.
Larghezza (sistema metrico) 305 mm
Altezza (sistema metrico) 545 mm
Profondità (sistema metrico) 400 mm
Peso netto (sistema metrico) 22 kg
Requisiti elettrici 100/240 V 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt