Learn More
Thermo Scientific™ Sistema di purificazione dell'acqua Barnstead™ Smart2Pure™
Sistema di purificazione dell'acqua completo Thermo Scientific™ Barnstead Smart™2Pure™ per convertire l'acqua di rubinetto in acqua di tipo ASTM 1.
Marca: Thermo Scientific™ 50129888
Dettagli aggiuntivi : Peso : 21.00000kg
Descrizione
Sistema di purificazione dell'acqua completo Thermo Scientific™ Barnstead Smart™2Pure™ per convertire l'acqua di rubinetto in acqua di tipo ASTM 1 e di tipo 2. Questo sistema completo produce 3 o 6 litri di acqua ultra pura ogni ora. Smart2Pure 3 e 6 dispongono di un serbatoio integrato da 6l per conservare l'acqua di tipo 2, mentre Smart2Pure 12 offre la possibilità di scegliere tra un serbatoio da 30 o 60l per capacità di conservazione personalizzabile. L'erogazione è facile e la velocità può essere variata per il migliore controllo del flusso. Il display può essere inclinato per una lettura ottimale. Il sistema può essere installato su un piano d'appoggio o a parete.
Lasting economy:
- Water purification progresses through independent cartridges with Aquastop quick connects for fast replacement.
- Module 1 offers a combination of pretreatment and the reverse osmosis membrane.
- Module 2 includes a polishing cartridge that contains high-quality ultrapure resin for consistent purity and long cartridge life.
Easy-to-operate:
- Dispensing is easy and features variable speed to control flow.
- The display can be tilted for optimal reading.
- Optional UV bulb and UF ultrafilter are available to customize ultrapure water.
Smart integrated 6L reservoir for the Smart2Pure 3 and 6:
- Constructed with pigment-free materials
- Conical bottom outlet for complete draining and efficient cleaning and disinfection
Smart2Pure 12 offers reservoir options, either 30 or 60L:
- Large opening allows easy and effective cleaning by hand.
- Sterile venting filter/reservoir overflow protects against contamination by microorganisms.
- Optional CO2 absorber prevents TOC value increases from drawn-in CO2.
- Polyethylene reservoir is opaque to light.
- Recirculation pump protects the high purity water from bacterial growth during standstills and maintains the low conductivity value.
- Wall-mount is optional for simple space-savings.
- Conical bottom outlet allows for complete draining and efficient cleaning and disinfection.
Optional Hand Dispenser:
- Gain increased flexibility by adding a hand dispenser with 3m cord (Part #50138221)
Specifica
99% | |
<0.01 CFU/mL | |
No | |
1 L/min. | |
No | |
No | |
Water Purification System | |
RO/pretreatment cartridge, an ultrapure polisher cartridge, sterile 0.2μm filter, pressure regulator | |
1 to 6 bar | |
12 L/hr. at 10°C | |
12 L/hr. | |
545 mm | |
22 kg | |
100/240 V |
Type 1: 0.055μS/cm, Type 2: 0.067 to 0.1μS/cm | |
3/4 in. NPT | |
Tap | |
Type 1 and 2 | |
Type 1: 18.2 Mohm.cm at 25°C; Type 2: 10 to 15 Mohm.cm at 25°C | |
5 to 10 ppb | |
1 to 6 bar | |
Smart2Pure 12 Standard | |
<1 | |
0.06 kW | |
305 mm | |
400 mm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.