Learn More
Buerkle™ Polypropylene Barrel Pump with Rigid Discharge Tube
Codice prodotto. 10078631 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10078631
Marca: Buerkle™ 56000501
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Polypropylene Barrel Pump with Rigid Discharge Tube allow a fast transfer of liquids from barrels, canisters and tanks.
  • Seals made of PTFE
  • PP barrel pump with rigid discharge tube
  • Good chemical resistance of PP allows acids, alkalis and aggressive detergents to be transferred
  • The low-mounted non-return valve of the barrel pump and the immersion depth that can be steplessly adjusted using the barrel screw joints ensure good removal of residual liquid
  • The barrel screw joint fastens the barrel's pump securely to the barrel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Industrial
Portata 200 mL/stroke
Include Discharge tube
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 32 mm
Peso (sistema metrico) 0.8 kg
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 60 cm
Da utilizzare con Barrel, Canister, Tanks, Foodstuffs
Profondità (sistema metrico) 50 cm
Pump Tube Length 50 cm
Resistance Properties Chemicals
Tipo Barrel Pump
Materiale Polypropylene, PTFE