Learn More
Buerkle™ Polypropylene Barrel Pump with Rigid Discharge Tube
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Seals made of PTFE
- PP barrel pump with rigid discharge tube
- Good chemical resistance of PP allows acids, alkalis and aggressive detergents to be transferred
- The low-mounted non-return valve of the barrel pump and the immersion depth that can be steplessly adjusted using the barrel screw joints ensure good removal of residual liquid
- The barrel screw joint fastens the barrel's pump securely to the barrel
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Industrial |
| Portata | 260 mL/stroke |
| Include | Discharge tube |
| Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) | 32 mm |
| Peso (sistema metrico) | 0.8 kg |
| Lunghezza complessiva (sistema metrico) | 90 cm |
| Da utilizzare con | Barrel, Canister, Tanks, Foodstuffs |
| Profondità (sistema metrico) | 80 cm |
| Pump Tube Length | 80 cm |
| Resistance Properties | Chemicals |
| Vedi altri risultati |