Learn More
Brady™ Universal Valve Lockout Base Clamping Unit
Codice prodotto. p-8000957
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10638245
Marca: Brady™ 050924
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Solo unità di base (cavo e braccio di bloccaggio venduti separatamente). Versatili, robusti, facili da usare e leggeri, i sistemi di chiusura universali per valvole sono efficaci per tutti i tipi di valvole standard.
  • Base unit only (cable and blocking arm sold separately).
  • Can also be used to lock out large levers, T-handles and hard-to-secure mechanical devices.
  • Open-ended clamp fits over closed rings and wide handles.
  • Made of industrial-grade steel and nylon for extra impact and chemical resistance.
Specifica
Product Type Valve Lockout Base Clamping Unit
Colore Red
Materiale Reinforced Nylon
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Small Universal Valve Lockout Base Clamping Unit
Dimensioni (L x P) 142.2 x 22.9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Include Small Universal Valve Lockout Base Clamping Unit
Lunghezza (sistema imperiale) 5.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 142.2 mm
Material (Shackle) Stainless Steel
Quantità 1 Ea.
Size Small
Peso (sistema metrico) 1 kg
Larghezza (sistema imperiale) 0.902 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.9 mm