Learn More
asecos™ Base Cover
Codice prodotto. 15957376 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico) parte esterna:
486 mm
786 mm
1086 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15957376
Marca: asecos™ 31923
Panel melamine resin-coated base cover
For models Q15 and/or Q30
Specifica
Profondità (sistema metrico) esterno 536 mm
Dimensioni (P x L x A) 536 x 486 x 88 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For tall cabinets with a width of 600 mm, for model (s): Q30
Altezza (sistema metrico) esterno 88 mm
Rivestimento superficiale Melamine resin laminated
Peso (sistema metrico) 1.50 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 486 mm
Materiale Chipboard
Product Type Base Cover