Learn More
asecos™ Base Cover
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico) parte esterna:
486 mm
786 mm
1086 mm
Unit Size:
Pezzo
Description
For models Q15 and/or Q30
Specifications
Specifications
| Profondità (sistema metrico) esterno | 536 mm |
| Dimensioni (P x L x A) | 536 x 486 x 88 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For tall cabinets with a width of 600 mm, for model (s): Q30 |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 88 mm |
| Rivestimento superficiale | Melamine resin laminated |
| Peso (sistema metrico) | 1.50 kg |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 486 mm |
| Materiale | Chipboard |
| Product Type | Base Cover |