Learn More
asecos™ Base Cover with Adjusting Aids
Codice prodotto. p-7162731 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico) parte esterna:
486 mm
786 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15337433
Marca: asecos™ 31004
Base cover with adjusting aids (panel melamine resin-coated)
  • base cover
  • panel melamine resin-coated RAL 7016
  • with adjusting aids
Specifica
Profondità (sistema metrico) esterno 536 mm
Dimensioni (P x L x A) 536 x 486 x 88 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For tall cabinets with width 600 mm, for model(s): Q30
Altezza (sistema metrico) esterno 88 mm
Rivestimento superficiale Melamine resin laminated
Peso (sistema metrico) 1.5 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 486 mm
Colore Gray
Materiale Chipboard
Product Type Base Cover