Learn More
Base-Neutrals Matrix Spike Tinted Indicator, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 1000μg/mL |
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 1000μg/mL |
| 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 1000μg/mL |
| Acenaphthene | 83-32-9 | 1000μg/mL |
| Bromophenol blue | 115-39-9 | 1000μg/mL |
| N-Nitrosodi-n-propylamine | 621-64-7 | 1000μg/mL |
| Pyrene | 129-00-0 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Base-Neutrals Matrix Spike Tinted Indicator |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 120-82-1, 106-46-7, 121-14-2, 83-32-9, 115-39-9, 621-64-7 |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Nomi componenti o analita | 1,2,4-Trichlorobenzene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Elemento | 1,2,4-Trichlorobenzene |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantità | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1000μg/mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BASE-NEUTRALS MATRIX SPIKE
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrosodipropylamine, methanol
Product intended for laboratory use only