Learn More
Greiner Bio-One Base for Polystyrene Plant Tissue Container
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
175 mL Containers
Dimensione della confezione:
pezzi 315
Descrizione
- Bottom part base
- For use with Polystyrene plant tissue culture container (Part No: 960177)
Service Plan
No
Warranty
No
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Clear |
| Chiusura inclusa | Closure Included |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Descrizione | Base for plant tissue container (accessory) |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 175 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |