Learn More
SCAT Base per contenitore salvaspazio
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
:
Material: Stainless steel, Typ Canister Holder
Descrizione
I contenitori salvaspazio SCAT offrono un'alternativa intelligente ai tradizionali contenitori SCAT, richiedendo solo una frazione dello spazio sul pavimento per lo stoccaggio, senza compromettere la capacità.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | No autoclavable |
| Colore | Blanco (translúcido) |
| Descrizione | Base per 2 contenitori salvaspazio |
| Dimensioni (L x P x A) | 200 x 141 x 130 mm |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Product Type | Soporte para bidón |
| Sterilità | No estéril |