Learn More
Thermo Scientific Chemicals Basic Fuchsin, 88%, pure
Codice prodotto. 10369053 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10369053
Marca: Thermo Scientific Chemicals 419140025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-99-5
Formula molecolare C20H20ClN3
Molecular Weight (g/mol) 337.85
Numero MDL MFCD00012569
InChI Key AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
PubChem CID 12447
IUPAC Name 4-[(4-aminophenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Absorbance 1800 (at lambda min.)
Materiale o nome chimico Basic Fuchsin
Punto di fusione 250.0°C
Nota nome 88%
CAS min. % 83.0
Rapporto di assorbimento 1.1 to 1.4
CAS max % 100.0
Contenuto di colorante 83% min. (on dry substance)
Intervallo percentuale saggio 88%
Beilstein 13, 765
Indice di Merck 15, 5715
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 549 to 555nm (in 50:50 IMS:water)
Peso formulazione 337.84
Percent Purity 88%
Grado Pure
Imballaggio Plastic drum
Colore Green
Quantità 2.5 kg
Punto d'infiammabilità 200°C
Forma fisica Fine Powder