Learn More
Thermo Scientific Chemicals Basic Fuchsin, 88%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Absorbance | 1800 (at lambda min.) |
| Materiale o nome chimico | Basic Fuchsin |
| Punto di fusione | 250.0°C |
| Nota nome | 88% |
| CAS min. % | 83.0 |
| Rapporto di assorbimento | 1.1 to 1.4 |
| CAS max % | 100.0 |
| Contenuto di colorante | 83% min. (on dry substance) |
| Intervallo percentuale saggio | 88% |
| Beilstein | 13, 765 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Basic Fuchsin
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Magenta