Learn More
Thermo Scientific™ Basic Fuchsin, Electrophoresis Reagent
Codice prodotto. 15417879
Click to view available options
Quantità:
5g
25g
100g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15417879
Marca: Thermo Scientific™ J66494.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 632-99-5
Content And Storage Ambient temperatures
Formato Crystalling powder
Peso formulazione 337.86
Punto di fusione 268° to 270°C (dec.)
Formula molecolare C20H20ClN3
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25g
Sinonimo C.I. 42510,Fuchsin basic