missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork Carta monovelo per postazioni di lavaggio
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200113541 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensione della confezione:
6 rotoli
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30243782

Marca: Tork 130007

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

I panni carta Tork sono progettati per un’erogazione ottimale dai dispenser per postazioni di lavaggio Tork. La certificazione HACCP garantisce che il prodotto è sicuro per l’uso nell’industria alimentare e nelle aree di preparazione degli alimenti.

  • Pulisci efficacemente gli spazi di lavoro con la speciale carta asciugatutto Tork, ideale anche per ambienti caratterizzati da elevata umidità
  • Assicurati di avere sempre a disposizione carta asciugatutto Tork di alta qualità: I nostri rotoli sono certificati per il contatto con gli alimenti
  • Rendi la tua area di preparazione degli alimenti conforme alla normativa HACCP grazie ai rotoli di carta asciugatutto Tork, dotati di certificazione HACCP International
  • Risparmia tempo per la manutenzione: Il rotolo extra lungo di carta asciugatutto Tork dura più a lungo tra una ricarica e l'altra
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 273.4 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 250 m
Larghezza (sistema imperiale) 7.68 in.
Larghezza (sistema metrico) 19.5 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Quantità confezione 1 Roll
Strato 1-ply
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato