Learn More
Memmert™ Bagnomaria serie Basic
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
14 l
22 L
29 L
45 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Microprocessor PID temperature controller
- Digital display
- Over-temperature protection
- Integrated digital timer
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | Microprocessor PID |
| Capacità (sistema metrico) | 29 L |
| Certificazione/Conformità | CE, VDE, GS |
| Display | Digital LED |
| Da utilizzare con (applicazione) | For research laboratories, food and beverage, temperature control |
| Materiale | Stainless Steel |
| Modello | WNB 29 |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 95°C |
| Risoluzione temperatura | ±0.1°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 818 mm |
| Vedi altri risultati |