Learn More
Memmert™ Bagnomaria serie Basic
Codice prodotto. 10573693 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
14 l
22 L
29 L
45 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10573693
Marca: Memmert™ WNB14
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
  • Microprocessor PID temperature controller
  • Digital display
  • Over-temperature protection
  • Integrated digital timer
Specifica
Tipo di unità di controllo Controller della temperatura con microprocessore PID
Capacità (sistema metrico) 14 l
Certificazione/Conformità CE, VDE, GS
Display LED digitale
Da utilizzare con (applicazione) Controllo della temperatura per i settori estrattivo, alimentare e delle bevande
Materiale Acciaio inox
Modello WNB 14
Temperatura massima (sistema metrico) 95°C
Risoluzione temperatura 0.1 °C
Lunghezza (sistema metrico) 578 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 350 mm
Larghezza (sistema metrico) 436 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 290 mm
Altezza (sistema metrico) 238 mm
Altezza (sistema metrico) interno 140 mm
Depth (Metric) Interior 350 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 19 kg
Peso (sistema metrico) 15 kg
Tensione 230 V
Wattage 1.8 kW
Frequenza 50/60 Hz