Learn More
Memmert™ Bagnomaria serie Basic
Codice prodotto. p-8001878 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
14 l
22 L
29 L
45 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10003832
Marca: Memmert™ WNB45
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
  • Microprocessor PID temperature controller
  • Digital display
  • Over-temperature protection
  • Integrated digital timer
Specifica
Tipo di unità di controllo Microprocessor PID
Capacità (sistema metrico) 45 L
Certificazione/Conformità CE, VDE, GS
Gamma di temperatura +10°C to +95°C
Display Digital LED
Da utilizzare con (applicazione) For research laboratories, food and beverage, temperature control
Materiale Stainless Steel
Modello WNB 45
Temperatura massima (sistema metrico) 95°C
Risoluzione temperatura ±0.1°C
Lunghezza (sistema metrico) 818 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 590 mm
Larghezza (sistema metrico) 516 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 350 mm
Altezza (sistema metrico) 296 mm
Altezza (sistema metrico) interno 220 mm
Depth (Metric) Interior 590 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 31 kg
Peso (sistema metrico) 24 kg
Tensione 230 V
Wattage 2.8 kW
Frequenza 50/60 Hz