Learn More
Thermo Scientific™ Basic Vortex Mixers
Codice prodotto. p-9405001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU, UK, CN Plug
Certificazione/Conformità:
CE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17328272
Marca: Thermo Scientific™ 88882012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Standard package includes the Rubber platform 88882120 x 1
The Thermo Scientific™ Basic Vortex Mixer is ideal for quick, uniform mixing of samples with precise speed control.
The Thermo Scientific™ Basic Vortex Mixer provides comprehensive mixing capabilities for enzymatic and RIA assays, general test tube mixing, biochemical assays, viral dilution preparation, precipitated assays, cell suspension vortexing and tissue sample mixing.
  • Digital Speed display 
  • Continuous and Touch modes
  • Speed range: 200 to 3000rpm
  • Speed Accuracy: ±5% rpm
  • Convenient Speed adjustments by knob control
  • Stable for long-term operations
  • Multiple accessories for different vessels
Order Info
Please order various accessories as the adapter for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 4 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 0.5 kg
Intervallo di velocità 200 to 3000 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V
Capacità Tubes
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina EU, UK, CN Plug
Frequenza 50/60 Hz
Materiale ABS housing
Dimensioni (L x P x A) 290 x 270 x 240 mm (11.4 x 10.7 x 9.4 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 14.99 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 6.8 kg
Peso (sistema imperiale) 14.33 lb.
Peso (sistema metrico) 6.5 kg
Modello Basic Vortex Mixer
Display Digitale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accessories: 88882120, 88882121, 88882122, 88882123, 88882124, 88882125, 88882126, 88882127
Include Rubber platform 88882120
Protezione IP IP32
Tipo di motore DC motor
N. di posizioni 19
Modalità operative Touch, Continous
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years