Learn More
Multiroir Controlec™ BASICBOX Stackable Storage Boxes
Codice prodotto. 15839485
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.7 L
2.3 L
3.5 L
9 L
15 L
20 L
30 L
52 L
134 L
Dimensioni (L x P x A):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15839485
Marca: Multiroir Controlec™ 18729
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Easily stack on top of each other in a stable, safe manner. Multiroir Controlec™ BASICBOX Stackable Storage Boxes are made of clear plastic with a click-on recessed lid and rounded corners for convenient storage of foodstuffs or any product. Available in a range of sizes.
The BASICBOX series is a great and solid storage solution for all products and foodstuffs.
  • Made of recyclable PP
  • Suitable for use in the food industry
  • Translucent to give a perfect overview of the contents
  • Lid is clicked on the bottom by a hinge in the sides of the box
  • Deep recessed lid for very good stability when stacked
  • Rounded corners ensure safety of use
  • Temperature rating from -20°C to +70°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) 134 L
Colore chiusura Translucent
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Click-on and Recessed Lid
Colore Translucent
Materiale Polypropylene
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Food Industry
Include Lid
Tipo di montaggio Stackable
N. di comparti 1
Product Type Storage Box
Sovrapponibile Yes
Stile BASICBOX
Temperature Range (Metric) -20°C to +70°C
Dimensioni (L x P x A) 780 x 570 x 400 mm
Lunghezza (sistema metrico) 780 mm
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 780 mm
Larghezza (sistema metrico) 570 mm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 570 mm
Altezza (sistema metrico) 400 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 400 mm