Learn More
Multiroir Controlec™ BASICBOX Stackable Storage Boxes
Easily stack on top of each other in a stable, safe manner. Multiroir Controlec™ BASICBOX Stackable Storage Boxes are made of clear plastic with a click-on recessed lid and rounded corners for convenient storage of foodstuffs or any product. Available in a range of sizes.
3.85€ - 67.40€
Specifica
Colore | Translucent |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Forma | Rectangle |
Include | Lid |
Tipo di montaggio | Stackable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15859475
|
Multiroir Controlec™
18721 |
1.7 L | 205 x 170 x 75 mm |
3.85€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15869475
|
Multiroir Controlec™
18722 |
2.3 L | 205 x 170 x 100 mm |
4.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15879475
|
Multiroir Controlec™
18723 |
3.5 L | 205 x 170 x 145 mm |
5.40€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15889475
|
Multiroir Controlec™
18724 |
9 L | 328 x 250 x 190 mm |
10.85€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15899475
|
Multiroir Controlec™
18725 |
15 L | 380 x 330 x 213 mm |
14.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15809485
|
Multiroir Controlec™
18726 |
20 L | 425 x 330 x 213 mm |
18.10€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15819485
|
Multiroir Controlec™
18727 |
30 L | 595 x 395 x 170 mm |
26.20€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15829485
|
Multiroir Controlec™
18728 |
52 L | 595 x 395 x 310 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15839485
|
Multiroir Controlec™
18729 |
134 L | 780 x 570 x 400 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
The BASICBOX series is a great and solid storage solution for all products and foodstuffs.
- Made of recyclable PP
- Suitable for use in the food industry
- Translucent to give a perfect overview of the contents
- Lid is clicked on the bottom by a hinge in the sides of the box
- Deep recessed lid for very good stability when stacked
- Rounded corners ensure safety of use
- Temperature rating from -40°C to +120°C
Specifica
Translucent | |
Rectangle | |
Stackable | |
Storage Box | |
BASICBOX |
Polypropylene | |
Lid | |
1 | |
Yes | |
-40°C to +120°C |