Learn More
Brannan™ Termometri da congelatore per campionamento lotti
Codice prodotto. p-6895002
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da –30 a 0 °C
Da –5 a 20 °C
Da utilizzare con (applicazione):
Ideale per monitorare la temperatura di campioni in conservazione controllata
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12369359
Marca: Brannan™ 22/100/2
Per monitorare le condizioni tipiche dell'ambiente di lavorazione e di stoccaggio dei lotti. I termometri per campionamento lotti Brannan™ contribuiscono a moderare le fluttuazioni di temperatura provocate dai termostati o dall'apertura degli armadi.
Short scale thermometer fitted into a sealed bottle confirms typical conditions to which batches in process or storage are subjected.
  • Helps to smooth out temperature fluctuations caused by thermostats or the opening of cabinets
  • Traceable to recognized standards with individual serial numbers and statement of accuracy
  • Low toxicity blue spirit filling
  • Permanent markings
  • Magnetic fixing or free standing
Specifica
Certificazione/Conformità Certificato UKAS
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per monitorare la temperatura di campioni in conservazione controllata
Lunghezza (sistema metrico) 145 mm
Riempimento termometro Blue Spirit
Product Type Termometri da frigorifero per campionamento lotti
Temperatura max (sistema metrico) 20°C
Min. Temperature (Metric) -5°C
Temperature Range (Metric) Da –5 a 20 °C
Accuracy ± 0.7°C