Learn More
Dräger™ Battery/Charging Accessories - Multinational Power Supply
Codice prodotto. 10312859
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Power Supply
Single Charger
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
10312859 Power Supply Pezzo
15666544 Single Charger Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10312859 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8315805
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 6 x 6 x 6 in. (15.24 x 15.24 x 15.24cm)
Tipo Power Supply
Altezza (sistema imperiale) 6 in.
Altezza (sistema metrico) 15.24 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 cm
Tensione 100/240VAC
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.24 cm