Learn More
Dräger™ Battery/Charging Accessories - Multinational Power Supply
Codice prodotto. 15666544
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Power Supply
Single Charger
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15666544 Single Charger Pezzo
10312859 Power Supply Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15666544 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 8316994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.50€
    192.44€ / pezzi 1
    Risparmia 45.06€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Specifications
Dimensioni (L x P x A) 6 x 6 x 6 in. (15.24 x 15.24 x 15.24cm)
Tipo Single Charger
Altezza (sistema imperiale) 6 in.
Altezza (sistema metrico) 15.24 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 cm
Tensione 100/240VAC
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.24 cm