Learn More
Cole-Parmer™ Battery-Powered Magnetic Stirrer
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Battery-Powered Magnetic Stirrer
- Stepless speed control to 700 rpm
- Suitable for use inside incubators, fume hoods, or glove boxes
- Use it in the lab and eliminate the need for cumbersome extension cords
- Features stepless speed control knob, corrosion-resistant epoxy-coated metal case, nonskid rubber top plate and four rubber feet.
Specifica
Specifica
| Speed | 200 to 1200 rpm |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Capacità | 2.5 L |
| Dimensioni (L x P x A) | 9.53 x 9.53 x 9.53 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.75 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 9.53 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 9.53 cm |
| Top Plate Length (English) | 3.75 in. |
| Top Plate Length (Metric) | 9.53 cm |
| Vedi altri risultati |