Learn More
Asecos™ BATTERY STORE Storage Cabinet ION-CLASSIC-90
Codice prodotto. p-7162320 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
N. di sportelli:
1
2
N. di ripiani:
3
4
5
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
For indoor use only
Codice prodotto. 16359426
Marca: Asecos™ 3806704738086
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For indoor use only
Safe passive storage of lithium-ion batteries
  • Type 90 Safety storage cabinet
  • Tall cabinet with self-closing wing doors
  • With cylinder locking and locking state indicator
  • Integrated adjusting aids to compensate uneven floor
  • Integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system, spinning wheel in the exhaust grid as an indicator of sufficient technical ventilation
  • Safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion, scratch- and impact-resistant surface, easy to clean
  • Integrated transport base with removable, optional base cover
  • Fire resistance 90 minutes
  • Type tested in accordance with EN 14470-1
  • CE compliant
Specifica
Certificazione/Conformità Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, CE compliant
Dimensioni interne (L x P x A) 522 x 450 x 1647 mm
Dimensioni (P x L x A) 615 x 599 x 2224 mm
Door Style Wing
Da utilizzare con (applicazione) Safe passive storage of lithium-ion batteries
Include Bottom collecting sump (sheet steel powder-coated)
Modello IO90.195.060.K1.WDC
N. di sportelli 1
N. di ripiani 3
Tipo di ripiano Grid
Rivestimento superficiale Powder-coated textured
Colore Anthracite Gray, Gentian Blue
Materiale Sheet Steel
Product Type Storage cabinet