Learn More
VEE GEE Baume Hydrometer, Heavy Liquids
Click to view available options
Intervallo Baumé:
0 to 12° subdiv 0.1°
0 to 15° subdiv 0.1°
0 to 25° subdiv 0.2°
0 to 35° subdiv 0.5°
0 to 50° subdiv 0.5°
0 to 50° subdiv 1.0°
0 to 70° subdiv 1.0°
0 to 90° subdiv 1.0°
19 to 31° subdiv 0.1°
29 to 41° subdiv 0.1°
35 to 70° subdiv 0.5°
39 to 51° subdiv 0.1°
9 to 21° subdiv 0.1°
Dimensione della confezione:
Pezzo
Beskrivelse
- Specific Gravity: 145/(145-degrees Baume)
- Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Baume Hydrometer |
| Incrementi | 1.0° |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Materiale | Glass |
| Intervallo Baumé | 0 to 90° subdiv 1.0° |
| Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion