Learn More
VEE GEE Baume Hydrometer, Heavy Liquids
Codice prodotto. 17866543
Click to view available options
Intervallo Baumé:
0 to 12° subdiv 0.1°
0 to 15° subdiv 0.1°
0 to 25° subdiv 0.2°
0 to 35° subdiv 0.5°
0 to 50° subdiv 0.5°
0 to 50° subdiv 1.0°
0 to 70° subdiv 1.0°
0 to 90° subdiv 1.0°
19 to 31° subdiv 0.1°
29 to 41° subdiv 0.1°
35 to 70° subdiv 0.5°
39 to 51° subdiv 0.1°
9 to 21° subdiv 0.1°
Pakningsstørrelse:
Pezzo
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17866543
Brand: VEE GEE 66095
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
The Baume (Heavy) Hydrometer is for liquids heavier than water.
  • Specific Gravity: 145/(145-degrees Baume)
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Tekniske data
Tipo Baume Hydrometer
Incrementi 0.1°
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Glass
Intervallo Baumé 39 to 51° subdiv 0.1°
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.