Learn More
BAY-1436032, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469446
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16469446
Marca: Medchem Express HY100020
MedChemExpress BAY-1436032 is a novel pan-mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) inhibitor.
BAY-1436032 is a novel pan-mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico BAY-1436032
CAS 1803274-65-8
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H30F3N3O3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (255.35 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=C2C(N=C(NC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)N2[C@H]4CC(C)(C)C[C@@H](C)C4)=C1
Molecular Weight (g/mol) 489.53
Peso formulazione 489.53
Percent Purity 98.13%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.