missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAY-677, MedChemExpress

Codice prodotto. 16427187
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16427187

Marca: Medchem Express HY111457

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress BAY-677 is an inactive control for BAY-678. BAY-678 is an orally bioavailable, highly potent, selective and cell-permeable inhibitor of human neutrophil elastase (HNE), with an IC50 of 20 nM. BAY-678 is also nominated as a chemical probe to the public via the Structural Genomics Consortium (SGC).

BAY-677 is an inactive control for BAY-678. BAY-678 is an orally bioavailable, highly potent, selective and cell-permeable inhibitor of human neutrophil elastase (HNE), with an IC50 of 20 nM. BAY-678 is also nominated as a chemical probe to the public via the Structural Genomics Consortium (SGC).

Specifica

Materiale o nome chimico BAY-677
Forma fisica Solid
CAS 2117404-84-7
Colore Yellow
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H15F3N4O2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (124.89 mM)
SMILES N#CC1=NC=C([C@@H](C(C(C)=O)=C(C)N2C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)NC2=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 400.35
Peso formulazione 400.35
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato