Learn More
BAY-677, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484458
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 16484458
Marca: Medchem Express HY111457
MedChemExpress BAY-677 is an inactive control for BAY-678. BAY-678 is an orally bioavailable, highly potent, selective and cell-permeable inhibitor of human neutrophil elastase (HNE), with an IC50 of 20 nM. BAY-678 is also nominated as a chemical probe to the public via the Structural Genomics Consortium (SGC).
BAY-677 is an inactive control for BAY-678. BAY-678 is an orally bioavailable, highly potent, selective and cell-permeable inhibitor of human neutrophil elastase (HNE), with an IC50 of 20 nM. BAY-678 is also nominated as a chemical probe to the public via the Structural Genomics Consortium (SGC).
Specifica
Materiale o nome chimico BAY-677
Forma fisica Solid
CAS 2117404-84-7
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H15F3N4O2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (124.89 mM)
SMILES N#CC1=NC=C([C@@H](C(C(C)=O)=C(C)N2C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)NC2=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 400.35
Peso formulazione 400.35
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.