Learn More
BAY-85-8501, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493706
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16493706 25 mg 25mg
16487746 100 mg 100mg
16483887 50 mg 50mg
16467958 10 mg 10mg
16400428 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16493706 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19908
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress BAY-85-8501 is a selective, reversible and potent inhibitor of Human Neutrophil Elastase (HNE), with an IC50 of 65 pM.
BAY-85-8501 is a selective, reversible and potent inhibitor of Human Neutrophil Elastase (HNE), with an IC50 of 65 pM.
Specifica
Materiale o nome chimico BAY-85-8501
CAS 1161921-82-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H17F3N4O3S
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 200 mg/mL (421.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C)N(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C(N(C)[C@@H]1C3=CC=C(C#N)C=C3S(=O)(C)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 474.46
Peso formulazione 474.46
Percent Purity 99.24%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only