Learn More
RETSCH BB 200 Model Jaw Crushers
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Modello:
BB 200
Materiale:
Manganese Steel, Stainless Steel
Stainless Steel
Steel 1.1750, Steel 1.0344
Tungsten Carbide, Stainless Steel
Requisiti elettrici:
230 V, 50 Hz
3/N∼400 V, 50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Jaw Crusher |
| Certificazione/Conformità | CE Certified |
| Dimensioni (L x P x A) | 900 x 450 x 1160 mm |
| Tipo di display | Scale Gap Width |
| Requisiti elettrici | 3/N∼400 V, 50 Hz |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chemistry/Plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, geology/metallurgy, glass/ceramics |
| Altezza (sistema metrico) | 1160 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Protezione IP | IP54 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 900 mm |
| Vedi altri risultati |