missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BBC3, Mouse anti-Human, Clone: 5D10, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00027113-M04.100ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Sequence: SLAEQHLESPVPSAPGALAGGPTQAAPGVRGEEEQWAREIGAQLRRMADDLNAQYSpecifica
| BBC3 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| BCL2 binding component 3 | |
| JFY1/PUMA | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 5D10 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_014417.4 | |
| BBC3 | |
| BBC3 (NP_055232.1, 98 a.a. ∼ 152 a.a) partial recombinant protein with GST-pstS1 tag. | |
| RUO | |
| 27113 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto